Learn More
Nitric acid, 65-70%, 99.9999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11331578
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11331578 250 mL 250mL
11341578 25 mL 25mL
11395809 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11331578 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010984.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Nitric acid, 65-70% is used in as a nitrating or an oxidizing agent in organic synthesis. It is industrially used for the manufacturing of fertilizers. Further, it finds use in manufacture of explosives, nylon precursors, specialty organic compounds and drug intermediates.It is also used as a chemical doping agent for organic semiconductors, and in purification processes for raw carbon nanotubes, artificially age pine and maple. It is indirectly used as an oxidizer in liquid-fueled rockets for determining trace level metals in solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7697-37-2
Formula molecolare HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name acido nitrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nitric acid
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 121°C
Concentrazione 65 to 70%
Densità 1.41 g/mL
Odore Pungent
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 250 mL
Forma fisica Liquid
Numero UN UN2031
Indice di Merck 14,6577
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 63.01
Percent Purity 99.9999%