Learn More
Nitric Acid, 65%, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10198240 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Glass
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10198240 1 L Glass 1L
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10198240
Marca: JT Baker 6080.1000
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
High quality grade chemical for laboratory and specialized industrial use, with a maximum of 5ppb Hg.
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Materiale o nome chimico Nitric acid
CAS 7697-37-2
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 83°C
Densità 1.3g/cm3
Imballaggio Glass
Residuo dopo la combustione Max. 5 ppm
Quantità 1 L
Formula molecolare HNO3
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011349
Sinonimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC Name acido nitrico
Molecular Weight (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Peso formulazione 63.01g/mol
Percent Purity ≥65%
Grado BAKER ANALYZED
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Liquido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.