Learn More
Nitric Acid 67-70%, Trace Metal™, for Trace Metal Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11395780 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11395780 500 mL 500mL
11395800 2.5 L 2.50L
11395790 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11395780 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A509P500
Curiosity Goes Beyond
Usa il codice promozionale 27966
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
HNO3, CAS Number-7697-37-2, acidum nitricum, acide nitrique, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, hydrogen nitrate, nitryl hydroxide, rfna, nital, nitrous fumes, 1L, CHEBI:48107, Colorless Yellow, 63.02g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, nitric acid, -41 deg.C, 11349, 63.012, Liquid, 944 | CAS: 7697-37-2 | HNO3 | 63.01 g/mol
HNO3, CAS Number-7697-37-2, 500mL, Yellow, 63.02g/mol, -41 deg.C, 11349, Liquid, 0.94kPa (20 deg.C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7697-37-2
Formula molecolare HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acido nitrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifica
pH 1
Colore Yellow
Punto di fusione -41°C
Pressione del vapore 0.94kPa (20°C)
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 63.02g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitric acid 67-69%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido comburente Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid