Learn More
Nitric Acid 68-70% d=1.42, Certified AR, for Analysis, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsDescription
HNO3, numero CAS 7697-37-2, acido nitrico, acido azotico, nitrato di idrogeno, salpetersaeure, rfna, idrossido di nitrile, vapori nitrosi, nital, acidum nitricum, acquaforte, 2,5 l, 122 °C, CHEBI:48107, giallo incolore, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, acido nitrico, -42 °C, 11349, 63,012
Specifications
Specifications
| pH | 1 |
| Colore | Giallo incolore |
| Punto di fusione | -42°C |
| Punti di ebollizione | 122°C |
| Imballaggio | Flacone in plastica HDPE |
| Quantità | 1 L |
| Forma fisica | Liquido |
Safety and Handling
Product Identifier
- Nitric acid SG 1.42 (70%)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Liquido comburente Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid