Learn More
Nitric Acid 68% d=1.42, Primar Plus™, for Trace Metal Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10149982 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10149982 1 L 1L
10456463 500 mL 500mL
10098862 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10149982 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore N/2272/PB15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
HNO3, CAS Number-7697-37-2, hydrogen nitrate, nital, aqua fortis, azotic acid, acide nitrique, acidum nitricum, rfna, salpetersaeure, nitrous fumes, nitryl hydroxide, 2.5L, CHEBI:48107, Yellow, 63.02g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, nitric acid, -41 deg.C, 11349, 63.012, HDPE plastic bottle | CAS: 7697-37-2 | HNO3 | 63.01 g/mol
HNO3, CAS Number-7697-37-2, hydrogen nitrate, nital, aqua fortis, azotic acid, acide nitrique, acidum nitricum, rfna, salpetersaeure, nitrous fumes, nitryl hydroxide, 2.5L, CHEBI:48107, Yellow, 63.02g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, nitric acid, -41 deg.C, 11349, 63.012, HDPE plastic bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7697-37-2
Formula molecolare HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name acido nitrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nitric Acid
pH 1
Colore Yellow
Punto di fusione -41°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Pressione del vapore 0.94kPa (20°C)
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 63.02g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitric acid (>= 68%)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido comburente Categoria 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid