Learn More
Nitric Acid (Certified ACS Plus), Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Safe-Cote™ Glass
Dimensione della confezione:
2.50L
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nitric Acid |
| pH | -1.0 |
| Colore | Colorless Yellow |
| CAS | 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Punto di fusione | -41°C |
| Punti di ebollizione | 120.5°C |
| Densità | 1.40g/cm³ |
| Metalli pesanti (come Pb) | 0.2ppm max. |
| Identificazione | Pass Test |
| Imballaggio | Safe-Cote™ Glass |
| Vedi altri risultati |