Learn More
Nitric Acid, DILUT-IT Concentrate, 1.0M, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10113001 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
For dilution to 1 L
Imballaggio:
LDPE ampule
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10113001
Marca: JT Baker 4868
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Prepare fresh, reliable standard solutions quickly and accurately. Nitric Acid, DILUT-IT Concentrate, 1.0M, J.T. Baker™ is a pre-mixed volumetric concentrate for dilution to 1L that is ideal for titrimetry and other forms of wet chemical analysis.
DILUT-IT solutions are relied upon for fast, accurate results in life sciences and pharmaceutical quality control applications. Simply dilute the volumetric concentrate to 1 liter (carefully following instructions provided with the package) and the resulting solution will have an exact normality within ±0.1%.
  • Enhanced productivity: Eliminate expensive, time-consuming steps, such as the selection and analysis of starting reagents, and weighing and standardization of the final solution
  • Space saving: Products require only one-tenth of the space required for ready-made solutions
  • Reduced shipping costs: Spend less on shipping due to the reduced weight and package size of a concentrate
Specifica
Materiale o nome chimico Nitric acid
Colore Colorless
CAS 7697-37-2
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 83°C
Concentrazione 1mol/L
Densità 1.2g/cm3
Odore Pungent
Imballaggio LDPE ampule
Quantità For dilution to 1 L
Formula molecolare HNO3
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011349
Sinonimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC Name acido nitrico
Molecular Weight (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Peso formulazione 63.01g/mol
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.