Learn More
Nitric acid, extra pure, 60% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Nitric acid |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Punto di fusione | -42.0°C |
| Punti di ebollizione | 122.0°C |
| CAS min. % | 59.0, 37.0 |
| CAS max % | 63.0, 41.0 |
| Densità | 1.3300g/mL |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Gravità specifica | 1.33 |
| Quantità | 2.5 L |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Nitric acid, 20-64%
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.