Learn More
Nitric acid, Honeywell™
Catalog Number 16645863
156.13 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Plastic Can
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Semiconductor grade VLSI (Honeywell 17512), 69-71%
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Punti di ebollizione 122°C (1.013 hPa)
CAS min. % ≥30.00%, ≥50.00%
CAS max % <50.00%, <70.00%
Metalli pesanti (come Pb) Max. 0.1 ppm
Imballaggio Plastic Can
Note sul grado di purezza Semiconductor grade acid
Quantità 2.5 L
Formula molecolare HNO3
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC Name nitric acid
Molecular Weight (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107