Learn More
Nitric Acid Solution, 0.5mol/L, Chem Lab™
Catalog Number 11933273
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Punto di fusione 0°C
Composizione 31.505 g HNO3 / l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C)
Densità 1.02g/mL
Informazioni di solubilità Water Soluble
Odore Odorless
pH <1
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid