Learn More
Nitric acid, TraceSELECT™, for trace analysis, ≥69.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15617300 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
500mL
5L
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15617300 6 x 500 mL pezzi 6
15687290 250 mL 250mL
15697290 500 mL 500mL
15667290 1 L 1L
15677290 2.5 L 2.50L
15607300 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15617300 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 843856X500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
TraceSELECT™, for trace analysis,≥69.0%
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
  • ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
  • sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
  • the acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (μg/kg) trace range
  • packaged in high-quality containers appropriate for each product
  • the reagents are produced and bottled under clean-room conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7697-37-2
Formula molecolare HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name acido nitrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nitric acid
Densità 1.41g/mL at 20°C
Pressione del vapore 8 mmHg (20°C)
Quantità 6 x 500 mL
Numero UN UN2031
Peso formulazione 63.01
Percent Purity ≥69.0% (T)
Grado TraceSELECT
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido comburente Categoria 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid