Learn More
Nitric Acid, ULTREX II Ultrapure Reagent, J.T.Bakertrade;
Codice prodotto. 10128300 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
6/Cs.
Dimensione della confezione:
500mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10128300
Marca: Avantor J.T.Baker 6901.0500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Materiale o nome chimico Nitric Acid
CAS 7697-37-2
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 83°C
Densità 1.4g/cm3
Imballaggio 6/Cs.
Intervallo percentuale saggio 67 to 70%
Quantità 500 mL
Formula molecolare HNO3
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011349
Numero UN 2031
Sinonimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Informazioni di solubilità Fully miscible with water
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC Name acido nitrico
Molecular Weight (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Peso formulazione 63.01
Grado ULTREX™ II Ultrapure Reagent