Learn More
Lovibond™ Nitrification Inhibitor (N-ATH)
Codice prodotto. 10079651
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10079651 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10079651 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 2418642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.90€
    25.58€ / 50mL
    Risparmia 3.32€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Nitrification inhibitor N-ATH 50mL for use with OxiDirect BOD system
Specifica
Descrizione Nitrification inhibitor N-ATH
Volume (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) OxiDirect BOD System