Learn More
Meditrade™ NITRIL™ BestGen™ guanti per esame in nitrile, monouso
Click to view available options
Size:
XS
S
M
L
XL
Descrizione
- Guanto medico collaudato a norma DIN EN 455
- DPI conforme a EN 374
- Protegge da sostanze chimiche e microrganismi pericolosi
- Idoneo ad uso alimentare
- Ideale per utenti con pelle sensibile e allergici al lattice (tipo I)
- Privo di lattice
- Monouso
- Offre un'eccellente sensibilità al tatto e conferisce un'elevata elasticità quasi simile al lattice
- Antistrappo
- Il rivestimento interno in polimero ne semplifica la vestibilità
- Ambidestro con bordo arrotolato
- Blu
- Privo di polveri
- Microruvido
- Non sterile
- Monouso
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN ISO 13485:2016; Dispositivo medico di classe I 93/42/CEE; DPI di categoria III (UE) 2016/425; DIN EN 455-1/ -2/ -3/ -4; EN 374-1/ -2/ -4/ -5; EN 16523-1; EN 420 |
Colore | Blu |
Monouso | Sí |
Latex Free | Sí |
Materiale | Nitrile |
Size | M |