Learn More
Meditrade™ NITRIL™ BestGen™ guanti per esame in nitrile, monouso
Guanti antistrappo sensibili al tatto proteggono da sostanze chimiche e microorganismi pericolosi, da detergenti e disinfettanti. Ideali per applicazioni generali di laboratorio, pulizia professionale e impiego alimentare, perfetti per utenti con pelle sensibile e allergici al lattice (tipo I).
19.20€ - 26.55€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 13485:2016; Dispositivo medico di classe I 93/42/CEE; DPI di categoria III (UE) 2016/425; DIN EN 455-1/ -2/ -3/ -4; EN 374-1/ -2/ -4/ -5; EN 16523-1; EN 420
Colore Blu
Monouso
Laboratory/Cleanroom Use Per uso in laboratorio
Latex Free
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
16632227
Vedere i documenti
Meditrade™
1286XS
XS
26.55€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock, pronto per la spedizione: 309
Aggiungi al carrello
16612227
Vedere i documenti
Meditrade™
1286S
S
19.20€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock, pronto per la spedizione: 8797
Aggiungi al carrello
16602227
Vedere i documenti
Meditrade™
1286M
M
19.20€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock, pronto per la spedizione: 21894
Aggiungi al carrello
16692217
Vedere i documenti
Meditrade™
1286L
L
19.20€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock, pronto per la spedizione: 8498
Aggiungi al carrello
16622227
Vedere i documenti
Meditrade™
1286XL
XL
19.20€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock, pronto per la spedizione: 9024
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Guanto medico collaudato a norma DIN EN 455
  • DPI conforme a EN 374
  • Protegge da sostanze chimiche e microrganismi pericolosi
  • Idoneo ad uso alimentare
  • Ideale per utenti con pelle sensibile e allergici al lattice (tipo I)
  • Privo di lattice
  • Monouso
  • Offre un'eccellente sensibilità al tatto e conferisce un'elevata elasticità quasi simile al lattice
  • Antistrappo
  • Il rivestimento interno in polimero ne semplifica la vestibilità
  • Ambidestro con bordo arrotolato
  • Blu
  • Privo di polveri
  • Microruvido
  • Non sterile
  • Monouso
Specifica
Specifica
EN ISO 13485:2016; Dispositivo medico di classe I 93/42/CEE; DPI di categoria III (UE) 2016/425; DIN EN 455-1/ -2/ -3/ -4; EN 374-1/ -2/ -4/ -5; EN 16523-1; EN 420
Blu
Per uso in laboratorio
Nitrile
SDS