Learn More
Fisherbrand™ Guanti monouso in nitrile DPI Cat III
Codice prodotto. 17112192 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
XS
S
M
L
XL
Dimensione della confezione:
pezzi 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17112192 XS pezzi 200
17192182 S pezzi 200
17182182 M pezzi 200
17172182 L pezzi 200
17102192 XL pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17112192
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questi guanti Fisherbrand non sterili offrono un'eccellente protezione per un'ampia gamma di applicazioni e uso generico mentre le superfici testurizzate delle dita offrono una presa ottimale.
  • DPI categoria III
  • Colore blu indaco
  • Nitrile
  • Ambidestri
  • Polsino arrotolato
  • Polpastrelli testurizzati
  • non in polvere
  • Per uso generico
  • Resistenti agli agenti chimici
  • Monouso
  • Non sterili
Specifica
Certificazione/Conformità DPI Categoria III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/tipo B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Applicazioni Laboratorio
AQL 1.5
Colore Blu indaco
Monouso Single-use
Finger Thickness (Metric) 0.08 to 0.14 mm
Hand Ambidestri
Materiale Nitrile
Palm Thickness (Metric) 0.06 to 0.09 mm
Size XS
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.05 to 0.08 mm (Cuff)
Sesso Unisex
Stile polso guanto Con bordino