Learn More
Beskrivelse
- 100% nitrile polymer prevents risk of allergies related to latex protein
- Nitrile coating
- Textured fingertips grip design
- Rolled beaded cuff
Tekniske data
Tekniske data
| Certificazione/Conformità | Standard CATEGORY III EN 374, DA 21 CFR 177-2600 |
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 2.5 |
| Colore | Natural |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | Fingertip Textured |
| Finger Thickness (English) | 0.0067 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.17 mm |
| Hand | Ambidextrous |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?