Learn More
Nitrilotriacetic acid, 99%
Codice prodotto. 10279550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10279550 1 kg Plastic bottle 1kg
10351351 5 g Glass Bottle 5g
10782782 250 g Plastic bottle 250g
15119283 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10279550 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 415740010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Nitrilotriacetic acid, CAS # 139-13-9, is a tricarboxylic acid compound used for chemical chelation and elution in protein studies and the purification of certain earth compounds. | CAS: 139-13-9 | C6H9NO6 | 191.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
  • Nitrilotriacetic acid (2,2',2-nitrilotriacetic acid) is a tricarboxylic acid used for chemical purification
Applications
  • A known mutagen, suitable for cell culture experiments of DNA damage
  • Nitrilotriacetic acid can be used for protein elution using the His-tag method and chemical chelation
  • Nitrilotriacetic acid is capable of chelating Ca2+, Co2+, Cu2+, and Fe3+
  • Intended for sensitive applications such as HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-13-9
Formula molecolare C6H9NO6
Molecular Weight (g/mol) 191.14
Numero MDL MFCD00004287
InChI Key MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC Name 2-[bis(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrilotriacetic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 245.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare N(CH2CO2H)3
Quantità 1 kg
Beilstein 04,369
Indice di Merck 15,6665
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.28g/L (22.5°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 191.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitrilotriacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.