General description
- Nitrilotriacetic acid (2,2',2-nitrilotriacetic acid) is a tricarboxylic acid used for chemical purification
Applications
- A known mutagen, suitable for cell culture experiments of DNA damage
- Nitrilotriacetic acid can be used for protein elution using the His-tag method and chemical chelation
- Nitrilotriacetic acid is capable of chelating Ca2+, Co2+, Cu2+, and Fe3+
- Intended for sensitive applications such as HPLC
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Nitrilotriacetic acid |
| Nota nome | 99% |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 245.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | N(CH2CO2H)3 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Nitrilotriacetic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.