Specifications
| Materiale o nome chimico | Nitrilotriacetic Acid |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | ≥98% |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 191.14 |
| Grado | Reagente ACS |
| Forma fisica | Solid |
Safety and Handling
Product Identifier
- NITRILOTRIACETIC ACID, ACS100G
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitrilotriacetic acid