Learn More
Nitrilotriacetic Acid (Certified ACS), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10316843 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10316843 100 g Poly Bottle 100g
10553145 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10316843 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2670100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Nitrilotriacetic Acid is a chelating and sequestering agent. A builder in synthetic detergents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-13-9
Formula molecolare C6H9NO6
Molecular Weight (g/mol) 191.14
Numero MDL MFCD00004287
InChI Key MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC Name 2-[bis(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrilotriacetic Acid
Punto di fusione 245°C
Colore White
pH 2.3
Intervallo percentuale saggio ≥98.0 %
Imballaggio Poly Bottle
Formula lineare N(CH2COOH)3
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 6665
Peso formulazione 191.14
Percent Purity ≥98.0%
Grado Certified ACS
Forma fisica Powder or Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitrilotriacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.