Learn More
Nitrilotriacetic acid, Solstice
Codice prodotto. 15684240 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
6 x 50 g
25 kg
Dimensione della confezione:
25kg
50g
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15684240 25 kg 25kg
15694240 50 g 50g
15624250 6 x 50 g pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15684240 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3453925KG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
for complexometry,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-13-9
Formula molecolare C6H9NO6
Molecular Weight (g/mol) 191.14
Numero MDL MFCD00004287
InChI Key MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC Name 2-[bis(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrilotriacetic acid
Punto d'infiammabilità 100°C (212°F)
Formula lineare N(CH2COOH)3
Quantità 25 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1710776
Peso formulazione 191.14g/mol
Percent Purity ≥99%