Learn More
Nitrilotriacetic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30050281
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050281 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050281 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0886.010100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nitrilotriacetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrilotriacetic Acid
CAS 139-13-9
Nomi componenti o analita Nitrilotriacetic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H9 N O6
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Nitrilotriacetic Acid, 2-[Bis(carboxymethyl)amino]acetic acid, NTA
InChI Formula InChI=1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC Name 2-[bis(carboxymethyl)amino]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 191.14
Quantità 100 mg
Peso formulazione 191.043 g/mol