Learn More
Nitrilotriacetic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Nitrilotriacetic Acid |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13) |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 191.043 |
| Percent Purity | >95% |
| Shipping Condition | Room Temperature |