Learn More
Nitrite Solution for Ion Chromatography, 1g/L, H2O Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12982165 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12982165 500 mL 500mL
12962165 100 mL 100mL
12972165 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12982165 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A 033 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    124.66€ / 500mL
    Risparmia 1.34€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
Formula molecolare NO2-
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrite
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L
Tipo Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix Water
Quantità 500 mL