Learn More
Nitrite Standard Solution, Chem Lab™
Codice prodotto. 11989102
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11989102 500 mL 500mL
11979102 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11989102 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL01.1451.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    84.00€ / 500mL
    Risparmia 88.00€
    51% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Nitrite standard solution 1000 µg/ml for IC (Ion HIQU)
Identificatori chimici
CAS 7632-00-0
Formula molecolare NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 69.00
InChI Key LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name sodium nitrite
SMILES [Na+].[O-]N=O
Specifica
Tracciabilità a NIST Reference standards acc. NIST SRM 136f
Odore Odorless
Forma fisica Liquid
Concentrazione Solution contains 1000 µg/ml of NO2-
Colore Incolore
pH ±9
Punti di ebollizione 100 C
Solubilità Soluble in water
Quantità 500 mL