Learn More
Ansell BioClean™ Biotac BIOTAC Nitrile Gloves
Codice prodotto. 15248168
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15248168 Small pezzi 1000
15238168 X-Small pezzi 1000
15258168 Medium pezzi 1000
15268168 Large pezzi 1000
15278168 X-Large pezzi 1000
15288168 2 X-Large pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15248168 Fornitore Ansell N. del fornitore BIOTACS
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28008
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Guanti per camera bianca non sterili che offrono una presa sicura
  • 12 poll. (300 mm) ambidestri
  • AQL 1.5
  • Finitura antiscivolo sulle dita, senza polvere
  • Il nitrile è resistente a una vasta gamma di sostanze chimiche
  • Eccellenti proprietà ESD
  • 1.5 Assenza di fori
  • Lavorati per garantire la compatibilità con ISO Classe 5 
  • Senza lattice per eliminare le allergie da lattice di tipo 1
  • Categoria 3 - Dispositivo di protezione individuale complesso 
  • Conformi ai requisiti della normativa sui guanti EN 420:2003 e della normativa europea sui guanti medici EN 455 (Parti 1, 2 & 3) & EN 374-1, 2 & 3:2003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
AQL 1.5
Colore Bianco
Finitura esterna Antiscivolo
Finger Thickness (English) 6.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Hand Ambidestri
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4.3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Powdered Powder Free
Size Small
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 6.7 mil
Spessore (sistema metrico) 0.17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Modello BIOTAC-S
Serie BioClean™ Biotac BIOTAC
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 cm