Learn More
Ansell BioClean™ Biotac BIOTAC Nitrile Gloves
Descrizione
- 12 poll. (300 mm) ambidestri
- AQL 1.5
- Finitura antiscivolo sulle dita, senza polvere
- Il nitrile è resistente a una vasta gamma di sostanze chimiche
- Eccellenti proprietà ESD
- 1.5 Assenza di fori
- Lavorati per garantire la compatibilità con ISO Classe 5
- Senza lattice per eliminare le allergie da lattice di tipo 1
- Categoria 3 - Dispositivo di protezione individuale complesso
- Conformi ai requisiti della normativa sui guanti EN 420:2003 e della normativa europea sui guanti medici EN 455 (Parti 1, 2 & 3) & EN 374-1, 2 & 3:2003
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III |
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Colore | Bianco |
| Finitura esterna | Finitura antiscivolo |
| Finger Thickness (English) | 6.7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.17 mm |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 4.3 mil |
| Vedi altri risultati |