Learn More
Ansell BioClean™ BCAP Clearview Autoclavable Goggles
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15228108
Cambia vista
Click to view available options
N. per confezione:
12/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. per confezione Dimensione della confezione
15228108 12/Pk. pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
N/A
Codice prodotto. 15228108 Fornitore Ansell N. del fornitore BCAP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.40€
    553.51€ / pezzi 12
    Risparmia 531.89€
    49% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
N/A
Clearview autoclave panoramic goggles offer excellent optical clarity.
  • Panoramic, wide-angle lens: For a deeper, wider field of vision
  • Indirect ventilation system: Reduced risks of contamination
  • Autoclave-resistant design: For durable clearview goggles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, ANSI/ISEA Z87.1-2010
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Tipo di lente Autoclavable Panoramic Goggles
Lens Coating Uncoated
Colore white
Certifications/Compliance (Europe) (EU)2016/425, EN 166:2001
Lens Tint Clear
Product Type Cleanroom Goggles
Da utilizzare con (applicazione) Medical Device Manufacturing, Biotechnology, Maintaining Equipment and Instruments, Pharmaceutical, Cleanroom, Semiconductor Manufacturing
Colore telaio White
Materiale fascia per la testa Silicone
N. per custodia 12/Cs.
Modello BCAP
N. per confezione 12/Pk.
Size Universal
Dettagli sulla ventilazione Indirect
Peso (sistema metrico) 103 g
Materiale Polycarbonate, TPR
Monouso Reusable
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Nylon, TPR
UV Protection None
Frame Type Wrap-around
Autoclavabile Autoclavable
N/A