Learn More
Ansell BioClean-D™ Disposable Long Sleeve Cover
Codice prodotto. 12332289
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 180
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
12332289 Non-sterile pezzi 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12332289 Fornitore Ansell N. del fornitore BDSCL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    165.02€ / pezzi 180
    Risparmia 148.98€
    47% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Extra long length sleeve covers are constructed from antistatic, low-linting CleanTough™ material and are ISO Class 4 compatible.
  • Protective sleeves available in sterile or non-sterile
  • Low linting, anti-static CleanTough™ fabric
  • Elasticated arms and cuffs
  • ISO Class 4 and EU GMP Grade A compatible
  • Universal size
  • Overall length: 500 mm
  • Applications include cleanroom, pharma, controlled environments, 503B facilities/compounding, manufacturing, industrial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Standard
Product Type Controlled Environment Sleeve
Materiale Double Laminate Microporous Fabric
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Tipo di chiusura Elastic Ends
Modello BDSC
Da utilizzare con (applicazione) Cleanroom, Clinical, Medical, Laboratory
Certificazione/Conformità ASTM D6978-05, ASTM F739-12, ISO 9001:2015
Certifications/Compliance (Europe) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Lunghezza (sistema imperiale) 19.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Imballaggio 6 Bags, 30/Bag
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)