Learn More
Ansell BioClean-D™ Sterile Coveralls with Hood and Thumb Loops
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15208298
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
4 X-Large
Misura petto (sistema metrico):
76 to 84 cm
Da 108 a 116 cm
Da 116 a 124 cm
Da 124 a 132 cm
Da 132 a 140 cm
Da 76 a 84 cm
Da 84 a 92 cm
Da 92 a 100 cm
Altezza (sistema metrico):
158 to 164 cm
Da 158 a 164 cm
Da 164 a 170 cm
Da 170 a 176 cm
Da 182 a 188 cm
Da 188 a 194 cm
Da 194 a 200 cm
Da 200 a 206 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Misura petto (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15208298 4 X-Large Da 132 a 140 cm Da 200 a 206 cm pezzi 15
12787196 X-Small Da 76 a 84 cm Da 158 a 164 cm pezzi 20
15248288 Small Da 84 a 92 cm Da 164 a 170 cm pezzi 20
15258288 Medium Da 92 a 100 cm Da 170 a 176 cm pezzi 20
15268288 Large 76 to 84 cm 158 to 164 cm pezzi 20
15278288 X-Large Da 108 a 116 cm Da 182 a 188 cm pezzi 20
15288288 2 X-Large Da 116 a 124 cm Da 188 a 194 cm pezzi 20
15298288 3 X-Large Da 124 a 132 cm Da 194 a 200 cm pezzi 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15208298 Fornitore Ansell N. del fornitore SBDCHT4XL
Spedizione stimata: 17-06-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disposable sterile coverall with hood features a thumb loop for secure hold.
  • Low linting, anti-static CleanTough™ Fabric made
  • Sterilized by Gamma irradiation
  • Anti-Static properties
  • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
  • Zip front with flap cover
  • Thumb loops on wrist
  • Elasticated back, cuffs and ankles
  • ASTM D6978 05 Tested
  • HELMKE Drum Tested
  • Low-particulate
  • Sterility Assurance Level 10-6
  • Available in sizes ranging from S through 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta monouso con cappuccio e anelli per pollice
Size 4 X-Large
Sesso Unisex
Materiale Tessuto CleanTough™
Colore Bianco
Monouso Sì
Stile vita Elastic at Back
Stile della caviglia Elasticated
Stile polso Elastic
Stile collo Hooded
Tipo di cappa Elasticated
Tipo di chiusura Front Zipper with Storm Flap
Tipo di giuntura Bound
Sterilità Sterile
Resistenza Chemicals
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Certifications/Compliance (Europe) (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2
Modello S-BDCHT
Misura petto (sistema metrico) Da 132 a 140 cm
Altezza (sistema metrico) Da 200 a 206 cm
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)