Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Coveralls with Hood and Thumb Loops
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15288288
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
4 X-Large
Misura petto (sistema metrico):
100 to 108 cm
Da 108 a 116 cm
Da 116 a 124 cm
Da 124 a 132 cm
Da 132 a 140 cm
Da 76 a 84 cm
Da 84 a 92 cm
Da 92 a 100 cm
Altezza (sistema metrico):
176 to 182 cm
Da 158 a 164 cm
Da 164 a 170 cm
Da 170 a 176 cm
Da 182 a 188 cm
Da 188 a 194 cm
Da 194 a 200 cm
Da 200 a 206 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Misura petto (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
15288288 2 X-Large Da 116 a 124 cm Da 188 a 194 cm pezzi 20
12787196 X-Small Da 76 a 84 cm Da 158 a 164 cm pezzi 20
15248288 Small Da 84 a 92 cm Da 164 a 170 cm pezzi 20
15258288 Medium Da 92 a 100 cm Da 170 a 176 cm pezzi 20
15268288 Large 100 to 108 cm 176 to 182 cm pezzi 20
15278288 X-Large Da 108 a 116 cm Da 182 a 188 cm pezzi 20
15298288 3 X-Large Da 124 a 132 cm Da 194 a 200 cm pezzi 15
15208298 4 X-Large Da 132 a 140 cm Da 200 a 206 cm pezzi 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15288288 Fornitore Ansell™ N. del fornitore SBDCHT2XL
Control Your Critical Environments
Usa il codice promozionale 28022
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disposable sterile coverall with hood features a thumb loop for secure hold.
  • Low linting, anti-static CleanTough™ Fabric made
  • Sterilized by Gamma irradiation
  • Anti-Static properties
  • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
  • Zip front with flap cover
  • Thumb loops on wrist
  • Elasticated back, cuffs and ankles
  • ASTM D6978 05 Tested
  • HELMKE Drum Tested
  • Low-particulate
  • Sterility Assurance Level 10-6
  • Available in sizes ranging from S through 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta monouso con cappuccio e anelli per pollice
Size 2 X-Large
Materiale Tessuto CleanTough™
Colore Bianco
Monouso Sì
Sterilità Sterile
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Certifications/Compliance (Europe) (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2
Modello S-BDCHT
Misura petto (sistema metrico) Da 116 a 124 cm
Altezza (sistema metrico) Da 188 a 194 cm