Learn More
Ansell Guanti per camera sterile in nitrile sterile Excell™
609.37 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Descrizione
- 12 in. (30 cm) hand-specific
- Sterile gamma irradiated nitrile
- Nitrile is resistant to a wide-range of chemicals
- Hypoallergenic
- Anti-static properties
- 1.5 freedom from pinholes
- Powder free, Latex-free, beaded cuff, accelerator-free
- Processed in a cleanroom environment to ensure compatibility with ISO Class 4 & EU GMP Grade A operating conditions
- Sterility Assurance Level 10-6
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | AQL 1.5, ISO Classe 4, GMP UE livello A, EN 420:2003, EN 455, EN 374-1, 2, 3:2003, ISO 9001:2008, 89/686/CEE articolo 11b, NEBB, ISO 2859, direttiva PPE 89/686/CEE |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
AQL | 1.5 |
Colore | Naturale |
Finitura esterna | Fully Textured |
Finger Thickness (English) | 6.6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.17 mm |
Hand | Destra/sinistra (no ambidestri) |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |