Learn More
Ansell BioClean™ MTA210-1 Sterile Tie-on Face Mask
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12775925
Cambia vista
Click to view available options
Stile:
Pleated
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile Dimensione della confezione
12775925 Pleated pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
N/A
Codice prodotto. 12775925 Fornitore Ansell N. del fornitore MTA2101
Support a Safer, More Efficient Laboratory
Usa il codice promozionale 28026
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 02-10-2026
N/A
Sterile, tie-on face mask with advanced filtration efficiency provides comfort and breathability.
  • Contamination control: High Bacterial Filtration Efficiency (BFE)
  • Cleanroom-compatible materials: Fewer contamination risks
  • Ultrasonically sealed edges: Tie-tapes with a strong, reliable bond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Face Mask
Colore White
Fastening Type Ties
Materiale Polypropylene
Size Standard
Sterilità Sterile
Stile Pleated
Certificazione/Conformità ISO 2859
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Struttura Ultrasonic Seal
Monouso Single-use
Efficienza filtro 97% (PFE), 96.5% (BFE), 97.9% (VFE)
Da utilizzare con (applicazione) Production and Manufacturing, Controlled and Critical, Environments, Laboratory and Research
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema imperiale) 8.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21 cm
Modello MTA210-1
Quantità confezione One piece per sealed inner PE bag; 50 inner bags per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (500 pieces)
Tipo di imballaggio Individually Bagged
Resistenza High Particle and Bacterial Filter Efficiency
Serie BIOCLEAN™ MTA210-1
N/A