Learn More
Ansell BioClean™ P-Zero BPZS Sterile Polychloroprene Cleanroom Gloves
Codice prodotto. 12705925
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12705925 6 200 paia
12715925 6.5 200 paia
12725925 7 200 paia
12735925 7.5 200 paia
12745925 8 200 paia
12755925 8.5 200 paia
12765925 9 200 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12705925 Fornitore Ansell N. del fornitore BPZS60
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Powder free, sterile polychloroprene gloves provide chemical resistance and a low particle count. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
  • Powder free, latex-free
  • Tested to ASTM D6978 standard
  • ESD properties
  • Beaded cuff for strength
  • Chemical resistant
  • Non-particulating EasyTear packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D6978-05
Certifications/Compliance (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Colore Natural
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.18 mm
Hand Specific
Latex Free
Materiale Polychloroprene
Palm Thickness (English) 5.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.15 mm
Powdered Powder Free
Size 6
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 7 mil
Spessore (sistema metrico) 0.18 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Modello BPZS60
Serie BioClean™ P-Zero BPZS
Forza di trazione 9 MPa
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm