Learn More
Ansell BioClean™ P-Zero BPZS Sterile Polychloroprene Cleanroom Gloves
617.08 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21991" per avere il tuo prezzo promozionale.
586.23 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21991" per avere il tuo prezzo promozionale.
586.23 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Descrizione
- Powder free, latex-free
- Tested to ASTM D6978 standard
- ESD properties
- Beaded cuff for strength
- Chemical resistant
- Non-particulating EasyTear packaging
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D6978-05 |
Certifications/Compliance (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
AQL | 0.65 |
Colore | Natural |
Finitura esterna | Fully Textured |
Finger Thickness (English) | 7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.18 mm |
Hand | Specific |
Latex Free | Yes |