Learn More
Nitro Blue Tetrazolium chloride, 98+%
Codice prodotto. 15463029
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
15463029 5 g 5g
15453029 1 g 1g
2 options
Codice prodotto. 15463029
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60230.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Intense blue dye used in histochemistry determinations | CAS: 298-83-9 | C40H30Cl2N10O6 | 817.644 g/mol
Intense blue dye used in histochemistry determinations.Nitro Blue Tetrazolium chloride is used to confirm diagnosis of chronic granulomatous disease. It is a microscopic stain, which is used to detect dehydrogenases and alkaline phosphatase. It acts as an NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase. Further, it is used in immunology for detection of alkaline phosphatase. In addition to this, it acts as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Intense blue dye used in histochemistry determinations.Nitro Blue Tetrazolium chloride is used to confirm diagnosis of chronic granulomatous disease. It is a microscopic stain, which is used to detect dehydrogenases and alkaline phosphatase. It acts as an NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase. Further, it is used in immunology for detection of alkaline phosphatase. In addition to this, it acts as an oxidant.
Solubility
Soluble in water, ethanol and methanol.
Notes
Light sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-83-9
Formula molecolare C40H30Cl2N10O6
Molecular Weight (g/mol) 817.644
Numero MDL MFCD00012159
InChI Key FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Nitro BT; Nitrotetrazolium Blue chloride
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
IUPAC Name 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;dichloride
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Nitro Blue Tetrazolium chloride
Punto di fusione ∼190°C (decomposition)
Beilstein 4115923
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol and methanol.
Peso formulazione 817.65
Percent Purity 99%
Sensibilità Light sensitive
Colore Yellow
Quantità 5 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitro Blue Tetrazolium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitro Blue Tetrazolium chloride