Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nitro Blue Tetrazolium Chloride monohydrate, 90%
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Nitro Blue Tetrazolium Chloride monohydrate |
| CAS | 298-83-9, 67-56-1, 7732-18-5 |
| CAS min. % | 88.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Perdita all'essiccatura | 10% max. (105°C) |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Formula molecolare | C40H30Cl2N10O6 |
| Numero MDL | MFCD00150013 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Nitro Blue Tetrazolium Chloride monohydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.