Learn More
Nitrobenzene, 100.0%, 99.0% purity, For GC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11459121 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11459121 500 mL
11469121 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11459121 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215585190
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Identificatori chimici
CAS 98-95-3
Formula molecolare C6H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 123.11
InChI Key LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene, nitro, nitro-benzene, unii-zi9w9e8g2z, nob, zi9w9e8g2z, chembl98797, nitroso benzene, keto-aniline, nitrosobenzene, acmc-209m6j
PubChem CID 11473
ChEBI CHEBI:27986
IUPAC Name nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrobenzene
Nota nome For GC analysis
Colore Yellow
Densità 1.196g/mL at 25°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Quantità 500 mL
Peso formulazione 123.12
Percent Purity 0.99
Forma fisica Liquid