Learn More
Nitrobenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15647980 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless steel can
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15647980 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15637980 1 L Bottiglia in vetro 1L
15627980 10 L Stainless steel can 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15647980 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore N109502.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-95-3
Formula molecolare C6H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 123.111
Numero MDL MFCD00007043
InChI Key LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
PubChem CID 7416
ChEBI CHEBI:27798
IUPAC Name nitrobenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrobenzene
Punto di fusione 5°C to 6°C
Colore Yellow
Densità 1.196g/mL at 25°C
pH 8.0 to 8.5 (at 1.0000g/L 20.0°C)
Punti di ebollizione 210°C to 211°C
Limite di esplosione 0.4
Punto d'infiammabilità 88°C (190.4°F)
Punto di combustione 899°F
Odore Pungent
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 2.5 L
Numero UN UN1662
Beilstein 507540
Densità vapore 4.2 (vs air)
Peso formulazione 123.11g/mol
Pressione del vapore 0.15mmHg (20°C), 50mmHg (120°C)
Percent Purity 0.99
Forma fisica Liquid