Learn More
Nitrobenzene-d5, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16319367 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 16319367
Marca: SPEX Certiprep S2710
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Nitrobenzene-d54165-60-01000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrobenzene-d5
Imballaggio 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 4165-60-0, 67-56-1
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.1, 99.9
Metodi For US EPA Method 625
Formula molecolare C6H5NO2
Numero MDL MFCD00044415
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[N+]([O-])=O
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-nitrobenzene
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Molecular Weight (g/mol) 128.14
PubChem CID 123210
Quantità 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitrobenzene-d5
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol, nitrobenzene
Product intended for laboratory use only