Learn More
Alfa Aesar™ Nitrobenzene-d5, 99% (Isotopic)
Codice prodotto. 11314428
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11314428
Marca: Alfa Aesar™ 042337.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrobenzene-d5
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 1.25g/mL
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Quantità 5 g
CAS 4165-60-0
Punto di fusione 6°C
Punti di ebollizione 211°C
Formula molecolare C6H5NO2
Numero MDL MFCD00044415
Numero UN UN1662
Sinonimo nitrobenzene-d5, benzene-d5, nitro, nitrobenzene d5, benzene-d5-, nitro, 1-nitro 2 h? benzene, nitrobenzene-d5, 99.5 atom % d, nitro 2h5 benzene, 1-nitro 2h5 benzene, 2h5 benzene, nitro, nitrobenzene-d5, analytical standard
InChI Key LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[N+]([O-])=O
IUPAC Name 1-nitro(²H₅)benzene
Molecular Weight (g/mol) 128.14
PubChem CID 123210
Peso formulazione 128.14
Percent Purity 99%