Learn More
Nitrobenzene-d5 (Reagent grade), CDN
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nitrobenzene D5 |
| CAS | 4165-60-0 |
| Formula molecolare | C6 2H5 N O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Nitrobenzene-D5, Nitrobenzene D5, Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-nitro-, Benzene-d5, nitro- (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), 6-Nitrobenzene-1,2,3,4,5-d5, Nitrobenzene-d5, Pentadeuterionitrobenzene, Perdeuteronitrobenzene |
| InChI Formula | InChI=1 S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-nitrobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 128.14 |
| Peso formulazione | 128.0634 g/mol |
| Vedi altri risultati |