Learn More
Nitrobenzene-d5, TRC
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nitrobenzene D5 |
| CAS | 4165-60-0 |
| Formula molecolare | C6 2H5 N O2 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | Nitrobenzene-D5, Nitrobenzene D5, Benzene-1,2,3,4,5-d5','6-nitro-, Benzene-d5','nitro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 6-Nitrobenzene-1,2,3,4,5-d5, Nitrobenzene-d5, Pentadeuterionitrobenzene, Perdeuteronitrobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-nitrobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 128.14 |
| Peso formulazione | 128.0634 |