Learn More
Nitrobenzene, TRC
Codice prodotto. 30133864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133864 10 g 10g
30133476 50 g 50g
30041037 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133864 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN49300010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-95-3
Formula molecolare C6 H5 N O2
Molecular Weight (g/mol) 123.11
Sinonimo Benzene, nitro-, Nitrobenzene, Essence of Mirbane, Essence of Myrbane, Mirbane oil, NSC 9573, Nitrobenzol, Oil of Mirbane, Oil of Myrbane
IUPAC Name nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrobenzene
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Peso formulazione 123.032
Percent Purity >95%