Description
- High membrane surface area for high binding capacity and no sample loss
- Exceptionally low background allowing longer exposure time and better results
- High membrane stability for easy handling
Specifications
Specifications
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Optimally suited for dot or slot blot |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Western Blotting |
| Capacità di legame | >200 μg/cm2; IgG |
| Quantità | 1 Each |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 30 x 300 mm |
Safety and Handling
Product Identifier
- CN 0.45 micron, Roll 300mm x 3m,Blotting
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- P230-Mantenere umido con .
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P372-Rischio di esplosione in caso di incendio.
- P375-Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
- P370+P380-Evacuare la zona in caso di incendio.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contain: Nitrogen in nitrocellulose