Learn More
Cytiva™ Whatman™ ME25 Mixed Cellulose Ester (MCE) Filtration Membranes, Sheets
Whatman™ ME25 Mixed Cellulose Ester (MCE) Filtration Membranes are characterized by a smoother and more even surface than pure nitrocellulose filters. Supplied as 315 mm x 640 mm sheets.
Marca: Cytiva™ 10401682
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.10900kg
Descrizione
- Product Type: Filtration Membrane
- Grade: ME25
- Material: Mixed Cellulose Ester (MCE; cellulose acetate and nitrocellulose)
- Shape: Rectangular Sheets
- Dimensions (Metric): 315 mm x 640 mm
- Pore Size: 0.45 μm
- Quantity: 100 Pk.
Specifica
Nitrocellulose | |
0.45 μm | |
100 Pk. | |
Membrane Filter |
Nitrocellulose | |
ME25 | |
Rectangular Sheets | |
315 x 640 mm |
Sicurezza e movimentazione
- ME25, 0.45µm 315 x 640mm
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose