Learn More
Nitrofurantoin, 98%
Codice prodotto. 11936821 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11936821 100 g 100g
11926821 10 g 10g
11946821 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11936821 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 229381000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 67-20-9 | C8H6N4O5 | 238.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-20-9
Formula molecolare C8H6N4O5
Molecular Weight (g/mol) 238.16
Numero MDL MFCD00003224
InChI Key NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
Sinonimo nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
PubChem CID 6604200
ChEBI CHEBI:71415
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrofurantoin
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 100 g
IUPAC Name 1-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione
Peso formulazione 238.16
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitrofurantoin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.