Learn More
Nitrofurantoin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492009
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492009 1 g 1g
16490728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16492009 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYA0090
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Nitrofurantoin is a potent and orally active broad-spectrum beta-lactamase antimicrobial agent. Nitrofurantoin acts as an antibiotic and can be used for the study of urinary tract infections (UTIs), including cystitis and kidney infections.
Nitrofurantoin is a potent and orally active broad-spectrum beta-lactamase antimicrobial agent. Nitrofurantoin acts as an antibiotic and can be used for the study of urinary tract infections (UTIs), including cystitis and kidney infections.
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrofurantoin
Forma fisica Solid
CAS 67-20-9
Colore Light Yellow to Yellow
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H6N4O5
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (419.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(CN1/N=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2)=O
Molecular Weight (g/mol) 238.16
Peso formulazione 238.16
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only