Learn More
Nitrofurantoin, TRC
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | Nitrofurantoin |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+ |
| Peso formulazione | 238.0338 |
| Percent Purity | >95% |